missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17RA/IL-17R Antibody (012), FITC , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621901 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621901

Marke: Novus Biologicals NBP289700F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-17RA/IL-17R Monoclonal antibody specifically detects IL-17RA/IL-17R in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-17RA/IL-17R
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 012
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-17RA/IL-17R (NP_055154.3; Met 1-Trp 320).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23765
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.