missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17RA/IL-17R Antibody (CL10309) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30307743 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30307743 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30307743

Marke: Novus Biologicals NBP321175AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17RA/IL-17R Monoclonal antibody specifically detects IL-17RA/IL-17R in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-17RA/IL-17R
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL10309
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q96F46, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23765
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.