missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-18 BPa/IL18BP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
280.00 € - 642.00 €
Spezifikation
| Antigen | IL-18 BPa/IL18BP |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18674456
|
Novus Biologicals
NBP2-38481-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18091176
|
Novus Biologicals
NBP2-38481 |
0.1 mL |
642.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
IL-18 BPa/IL18BP Polyclonal specifically detects IL-18 BPa/IL18BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| IL-18 BPa/IL18BP | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| O95998 | |
| 10068 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RLWEGSTSRERGSTGTQLCKALVLEQLTPALHSTNFSCVLVDPEQVVQRHVVLAQLWAGLRATLPPTQEALPSSHSSPQQQG | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| IL-18BP, IL18BPa, interleukin 18 binding protein, interleukin-18-binding protein, MC51L-53L-54L homolog gene product, tadekinig-alfa | |
| IL18BP | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts