missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL Antibody (122), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL Monoclonal antibody specifically detects IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
Spécification
| Antigen | IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL |
| Anwendungen | ELISA, Sandwich ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 122 |
| Konjugat | mFluor Violet 610 SE |
| Verdünnung | ELISA, Sandwich ELISA Detection |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Accessory protein-like, ACPL, CD218 antigen-like family member B, CD218b, CD218b antigen, CDw218b, IL-18 receptor accessory protein, IL-18 receptor beta, IL-18RAcP, IL18RB, IL-18Rbeta, IL-18R-beta, IL-1R accessory protein-like, IL1R7, IL-1R7, IL-1R-7, IL-1RAcPL, interleukin 18 receptor accessory protein, Interleukin-1 receptor 7, interleukin-18 receptor accessory protein, Interleukin-18 receptor accessory protein-like, Interleukin-18 receptor beta, MGC120589, MGC120590 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL (Accession#: NP_003844.1; Met1-Gly357). |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?