missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1ra/IL-1F3/IL1RN Antibody (SR1317), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18691684 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18691684 100 μg 100 Mikroliter
18609194 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18691684 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321689100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-1ra/IL-1F3/IL1RN Monoclonal antibody specifically detects IL-1ra/IL-1F3/IL1RN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-1ra/IL-1F3/IL1RN
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1317
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:5000-1:20000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50, Immunocytochemistry, Serum 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias DIRA, ICIL-1RA, IL1F3, IL-1ra, IL1RA, IL-1ra3, IL1RN, IL-1RN, interleukin 1 receptor antagonist, IRAP, MVCD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human IL-1ra/IL-1F3/IL1RN (Uniprot #: P18510)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3557
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.