Learn More
IL-1RL1/ST2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 30194-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30233708
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The IL-1RL1/ST2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IL-1RL1/ST2. This antibody recognizes human antigen. The IL-1RL1/ST2 antibody has been validated for the following applications: WB, FC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
IL-1RL1/ST2
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
9173
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
650 μg/mL
DER4; FIT-1; MGC32623; ST2; ST2L; ST2V; T1
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
65 kDa