Learn More
IL-1RL1/ST2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236939 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236939 150 μL 150 Mikroliter
30233708 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236939
Marke: Proteintech 301941AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The IL-1RL1/ST2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IL-1RL1/ST2. This antibody recognizes human antigen. The IL-1RL1/ST2 antibody has been validated for the following applications: WB, FC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen IL-1RL1/ST2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 650 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole DER4; FIT-1; MGC32623; ST2; ST2L; ST2V; T1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9173
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 65 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG