Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-2 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15520997
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15520997 20 x 96 Tests 20 Stück
15540997 10 x 96 Tests 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 15520997
Marke: Invitrogen™ 88702477
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
  • 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
  • Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substrat. 1x TMB-Lösung
Unbeschichtetes ELISA-Kit
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-2 (IL-2) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins IL-2.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Mouse IL-2-ELISA Ready-SET-Go!-Reagenzienset (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbent-Assays (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P04351
Assay-Bereich 2 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16183
Gensymbol DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-2
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min