missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-21R Antibody (033), HRP , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18644251 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18644251 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18644251

Marke: Novus Biologicals NBP289904H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-21R Monoclonal antibody specifically detects IL-21R in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-21R
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 033
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD360 antigen, IL-21 receptor, IL-21R, interleukin 21 receptor, interleukin-21 receptor, MGC10967, NILR, Novel interleukin receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-21R (Q9HBE5-1; Met 1-Pro 236).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50615
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.