Learn More
IL-21R Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18417617 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18417617 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18417617
Marke: Novus Biologicals NBP176739FR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IL-21R Polyclonal antibody specifically detects IL-21R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IL-21R
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD360 antigen, IL-21 receptor, IL-21R, interleukin 21 receptor, interleukin-21 receptor, MGC10967, NILR, Novel interleukin receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids 97 to 111 of human IL-21 receptor precursor. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of IL-21 Receptor. Amino Acid Squence: NITDQSGNYSQECGS
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50615
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG