missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-22 Antibody (8F6F10), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-27322IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-22 Monoclonal specifically detects IL-22 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| IL-22 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| Q9GZX6 | |
| IL22 | |
| Full-length recombinant human IL-22 protein was used as immunogen for this antibody. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research | |
| 50616 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot | |
| 8F6F10 | |
| Western Blot | |
| Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL-D110, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur