missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-22BP/IL22 RA2 Antibody (001), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89745AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-22BP/IL22 RA2 Monoclonal antibody specifically detects IL-22BP/IL22 RA2 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
| IL-22BP/IL22 RA2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 001 | |
| ELISA, Sandwich ELISA | |
| class II cytokine receptor, CRF2-10, CRF2-S1IL22BP, Cytokine receptor class-II member 10, Cytokine receptor family 2 member 10, Cytokine receptor family type 2, soluble 1, IL-22 receptor subunit alpha-2, IL-22BPCRF2X, IL-22RA2, IL-22R-alpha-2, interleukin 22 receptor, alpha 2, interleukin 22-binding protein, interleukin-22 receptor subunit alpha-2, Interleukin-22-binding protein, MGC150509, MGC150510, zcytoR16 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-22BP/IL22 RA2 (NP_851826.1; Met1-Pro231). | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction | |
| 116379 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur