missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-22R alpha 1 Antibody (496514), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18585397 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18585397 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18585397

Marke: Novus Biologicals FAB42941I

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

IL-22R alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects IL-22R alpha 1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-22R alpha 1
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 496514
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-22 R alpha 1, Thr18-Ala228, Accession # Q80XZ4
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58985
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.