missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-22R alpha 1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18499736 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18499736 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18499736

Marke: Novus Biologicals NBP176724AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-22R alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects IL-22R alpha 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-22R alpha 1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids near the amino terminus of human IL-22 receptor precursor. The immunogen is located within the first 50 amino acids of IL-22 Receptor. Amino Acid Squence: QSSNFENILTWDSGPE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58985
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.