missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-22R alpha 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18506104 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18506104 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18506104

Marke: Novus Biologicals NBP1767240.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

IL-22R alpha 1 Polyclonal specifically detects IL-22R alpha 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-22R alpha 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-1 μg/mL, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer AF286095
Gen-Alias CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Gensymbole IL22RA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids near the amino terminus of human IL-22 receptor precursor. The immunogen is located within the first 50 amino acids of IL-22 Receptor. Amino Acid Squence: QSSNFENILTWDSGPE
Molekulargewicht des Antigens 65 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58985
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.