Learn More
IL-22R alpha 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200067524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18506104 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18506104
Marke: Novus Biologicals NBP1767240.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
IL-22R alpha 1 Polyclonal specifically detects IL-22R alpha 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IL-22R alpha 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5-1 μg/mL, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer AF286095
Gen-Alias CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Gensymbole IL22RA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids near the amino terminus of human IL-22 receptor precursor. The immunogen is located within the first 50 amino acids of IL-22 Receptor. Amino Acid Squence: QSSNFENILTWDSGPE
Molekulargewicht des Antigens 65 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58985
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG