missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23A/IL-23 P19 Antibody (727753), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30063563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30063563 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30063563

Marke: Novus Biologicals FAB17161T

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-23A/IL-23 P19 Monoclonal antibody specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-23A/IL-23 P19
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 727753
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias IL-23, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRFIL-23 subunit alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-23 p19, Arg20-Pro189, Accession # Q9NPF7
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51561
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.