missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-24 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 26772-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Interleukin 24 (IL-24)/melanoma differentiation-associated gene-7 (mda-7) encodes a secreted protein that exhibits significant homology to the interleukin 10 (IL-10) family of cytokines. The human IL-24 is secreted by activated peripheral blood mononuclear cells and binds two heterodimeric receptors, IL-22R1/IL-20R2 and IL-20R1/IL-20R2 resulting in the activation of JAK/STAT signaling pathways. Mda-7/IL-24, selectively induces growth suppression, apoptosis and radiosensitization in maligt gliomas in a p53-independent manner.Spezifikation
| IL-24 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| IL24 | |
| C49A, FISP, IL 24, IL10B, IL24, IL-24, interleukin 24, mda 7, MDA7, Mob 5, ST16 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11009 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q13007 | |
| IL24 | |
| IL-24 Fusion Protein Ag25071 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur