Learn More
IL-24 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26772-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16895135
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 24 (IL-24)/melanoma differentiation-associated gene-7 (mda-7) encodes a secreted protein that exhibits significant homology to the interleukin 10 (IL-10) family of cytokines. The human IL-24 is secreted by activated peripheral blood mononuclear cells and binds two heterodimeric receptors, IL-22R1/IL-20R2 and IL-20R1/IL-20R2 resulting in the activation of JAK/STAT signaling pathways. Mda-7/IL-24, selectively induces growth suppression, apoptosis and radiosensitization in maligt gliomas in a p53-independent manner.
Spezifikation
Spezifikation
IL-24
Polyclonal
Unconjugated
IL24
C49A, FISP, IL 24, IL10B, IL24, IL-24, interleukin 24, mda 7, MDA7, Mob 5, ST16
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11009
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q13007
IL24
IL-24 Fusion Protein Ag25071
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis