Learn More
Invitrogen™ Human IL-29 (IFN lambda 1) Uncoated ELISA Kit
Artikelnummer. p-7203458
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15581097 10 x 96 Tests 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 15581097
Marke: Invitrogen™ 88729688
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Unbeschichtetes ELISA-Kit
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-29 (IFN lambda 1) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-29.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IFN-lambdas constitute a novel family of interferons that mediate the induction of anti-viral protection in a wide variety of cells. There are three members in this family, namely lambda1, lambda2, and lambda3, which are also known as IL-29, IL-28A, and IL-28B, respectively. Similar to type I IFNs, IFN-lambdas activate an intracellular signaling to promote gene expression. IFN-lambdas mediate their anti-viral protection through a class II cytokine receptor complex composed of two essential receptor proteins, CRF2-12/IFN-lambdaR1, which is unique to IFN-lambdas, and CFR2-4/IL-10R2, which is shared with IL-10, IL-22, and IL-26 receptors. The IFN-lambdas, IL-28 and IL-29, have recently been reported to prime dendritic cells to induce proliferation of Foxp3-bearing regulatory T cells. DCs that differentiate in response to IFN-lambdas express high levels of class I and II MHC gene products, but low levels of costimulatory molecules. Moreover, these cells can specifically induce IL-2-dependent proliferation of CD4+CD25+FOXP3+ T cells with contact-dependent suppressive activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q8IU54
Assay-Bereich 15.6-1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 8pg/mL
Inhalt und Lagerung Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM)) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20).
Assay Diluent: 5X concentrated
Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -44, -76, -86)
Konjugat HRP
Immunassay-Kit-Format Uncoated ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Absorbance Microplate Reader
Gen-Alias cytokine Zcyto21; Cytokine Zcyto22; FNL1; IFN lambda1; IFNL1; IFNL3; IFN-lambda-1; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IL28B; IL-28B; IL28C; IL-28C; IL29; IL-29; ILN; interferon lambda 1; interferon lambda 3; Interferon lambda1; interferon lambda-1; Interferon lambda-3; interferon, lambda 1; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; interferon-lambda-1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-28B; Interleukin-28C; interleukin-29; ZCYTO21; ZCYTO22cytokine Zcyto21; Cytokine Zcyto22; FNL1; IFN lambda1; IFNL1; IFNL3; IFN-lambda-1; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IL28B; IL-28B; IL28C; IL-28C; IL29; IL-29; ILN; interferon lambda 1; interferon lambda 3; Interferon lambda1; interferon lambda-1; Interferon lambda-3; interferon, lambda 1; interferon, lambda 3; interferon, lambda 4; interferon-lambda-1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-28B; Interleukin-28C; interleukin-29; ZCYTO21; ZCYTO22; BSF-1; IL-4
Gen-ID (Entrez) 282618
Gensymbol IFNL1
Kitinhalt Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20)., Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86), Purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, Biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: This uncoated ELISA kit may contain ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute to 1L with dH20 and filter (0.22 μM) or 10X PBS ELISA Coating Buffer (Dilute 1 part 10X Buffer into 9 parts dH20)., Assay Diluent: 5X concentrated, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff Biotin
Protein-Aliase IFN-lambda-1, Cytokine Zcyto21, Interleukin-29, IL-29
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 100 μL, Serum 100 μL, Supernatant 100 μL
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C außer Standard, der bei ≤−70 °C gelagert werden sollte
Synonym Interleukin-29
Ziel Il-29 (IFN-lambda)
Prüfzeit 1 hr 45 min
Gesamte Assay-Zeit 24 hr 30 min