missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-31RA Antibody (nemolizumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30165858
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30165858 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30165858

Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328357JF635

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

IL-31RA Monoclonal antibody specifically detects IL-31RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-31RA
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon nemolizumab
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias class I cytokine receptor, CRL3Glmr, Cytokine receptor-like 3, GLMR, GLM-RMGC125346, GP130 like receptor, Gp130-like monocyte receptor, Gp130-like receptor, hGLM-R, IL-31 receptor subunit alpha, IL-31R subunit alpha, IL-31RAGPLCRL, IL-31R-alpha, interleukin 31 receptor A, interleukin-31 receptor subunit alpha, PRO21384, soluble type I cytokine receptor CRL3, ZcytoR17
Wirtsspezies Human
Immunogen IL-31Ra
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 133396
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.