Learn More
Novus Biologicals™ IL-33 Antibody (tozorakimab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00 € - 920.00 €
Spezifikation
Antigen IL-33
Klon tozorakimab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30046637
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28658-1mg
1 mg
920.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30046816
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28658-100ug
100 μg
349.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30044875
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28658-50ug
50 μg
213.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IL-33 Monoclonal antibody specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
IL-33
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Biologically Active Proteins, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
IL-33
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
tozorakimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
O95760
90865
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.