Learn More
Novus Biologicals™ IL-36 beta/IL-1F8 Antibody Pair
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.6 to 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 10 pg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produkttyp | Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 27177 |
| Gensymbol | IL36B |
| Menge | 1 Set |
| Forschungsgebiet | Biologically Active Proteins |
| Mehr anzeigen |