missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-3R alpha/CD123 Antibody (151231), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18046925
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18046925 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18046925

Marke: Bio-Techne FAB983H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

IL-3R alpha/CD123 Monoclonal antibody specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-3R alpha/CD123
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 151231
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Wirtsspezies Rat
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse IL-3 R alpha/CD123, Ser17-Lys331, Accession # P26952
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3563
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.