Learn More
IL-3R alpha/CD123 Antibody (32703), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB301E
579.70 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18630130
  • 725.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-3R alpha/CD123 Monoclonal antibody specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL-3R alpha/CD123
Monoclonal
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
32703
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-3 R alpha/CD123, Lys20-Arg305, predicted, Accession # P26951
0.1 mL
B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Oncogenes, Protein Kinase
3563
Store at 4°C in the dark.