missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-3R alpha/CD123 Antibody (IL3RA/2947R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18016414 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18016414 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18016414 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP279851

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-3R alpha/CD123 Monoclonal specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-3R alpha/CD123
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon IL3RA/2947R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry 0.25-0.5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25-0.5 ug/ml, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with No Preservative
Gen-Alias CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Gensymbole IL3RA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human IL-3R alpha/CD123 protein (around aa 26-171) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P26951)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.