Learn More
IL-3R alpha/CD123 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
386.00 € - 529.00 €
Spezifikation
| Antigen | IL-3R alpha/CD123 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18490991
|
Novus Biologicals
NBP1-86549-25ul |
25 μL |
386.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18264456
|
Novus Biologicals
NBP1-86549 |
0.1 mL |
529.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IL-3R alpha/CD123 Polyclonal specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| IL-3R alpha/CD123 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cytokine Research | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 3563 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PPITNLRMKAKAQQLTWDLNRNVTDIECVKDADYSMPAVNNSYCQFGAISLCEVTNYTVRVANPPFSTWILFPENSGKPWAGAENLTCWIHDVDFLSCSWAVGPGAPADVQYDLYLNVANRRQQYECLHYKTDAQGTRIGCRFDDIS | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174 | |
| IL3RA | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |