missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-4 Monoclonal Antibody (24G2)

Artikelnummer. 11884331 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11884331 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11884331

Marke: Invitrogen™ MM450D

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

MM450D targets IL-4 in WB applications and shows reactivity with mouse samples. The MM450D immunogen is recombinant mouse IL-4. MM450D detects IL-4 which has a predicted molecular weight of approximately 14 kDa. This antibody is produced by injecting Rat IgG secreting hybridoma cells into the peritoneum of mice. The resulting ascites is collected from the mice and the antibody is purified. This product has been tested for endotoxins by limulus amoebocyte lysate (LAL) assay and contains an endotoxin concentration of less than or equal to 10 endotoxin units per milligram (EU/mg).

Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 24G2
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen Il4
Gen-Zugriffsnummer P07750
Gen-Alias B cell growth factor 1; B_cell stimulatory factor 1; B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; BCGF1; BCGF-1; binetrakin; BSF1; BSF-1; cytokine; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; interleukin 4; interleukin 4 variant 2; interleukin 4 variant IL-4delta2; interleukin 4 variant IL-4delta3; interleukin 4 variant IL-4int2A; interleukin 4 variant IL-4int3A; interleukin 4 variant IL-4int3B; Interleukin4; interleukin-4; interleukin-4 precursor; lymphocyte stimulatory factor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra
Gensymbole Il4
Wirtsspezies Rat
Immunogen Recombinant mouse IL-4.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16189
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.