Learn More
Invitrogen™ IL-5 Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
190.00 € - 416.00 €
Spezifikation
Antigen IL-5
Klon C1
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17960623
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA551008
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17918932
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA551007
200 μL
416.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-5 is a cytokine that acts as a growth and differentiation factor for both B cells and eosinophils. IL-5 cytokine is a main regulator of eosinopoiesis, eosinophil maturation and activation. The elevated production of this cytokine is reported to be related to asthma or hypereosinophilic syndromes. The receptor of IL-5 cytokine is a heterodimer, whose beta subunit is shared with the receptors for interleukine 3 (IL3) and colony stimulating factor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5, together with those for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13), and CSF2, form a cytokine gene cluster on chromosome 5. IL-5, IL4, and IL13 are found to be regulated coordinately by long-range regulatory elements spread over 120 kilobases on chromosome 5q31.
Spezifikation
Spezifikation
IL-5
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
B-cell differentiation factor I; B-cell growth factor II; BCGF-II; colony-stimulating factor, eosinophil; cytotoxic T-lymphocyte inducer; EDF; Eosinophil differentiation factor; IL5; IL-5; ILN; Interleukin; Interleukin 5; Interleukin 5 (colony-stimulating factor eosinophil); Interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil); Interleukin5; interleukin-5; T-cell replacing factor; TRF
Il5
IgG1 κ
Protein A/G
Il5
C1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
P04401, P05113, Q08125
16191, 24497, 3567
Recombinant Human IL5 protein, Ile20-Ser134 (Accession #P05113).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.