Learn More
IL-6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP2-16957
Artikelnummer. 18766773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.00 €
    577.50 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 33.50 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-6 Polyclonal specifically detects IL-6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL-6
Full length human IL6 Recombinant protein.
Mouse, Rat
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mL