Learn More
Invitrogen™ Maus IL6-ProQuantum Immunoassaykit
Beschreibung
Der Assay nutzt die näherungsbasierte Amplifikationstechnologie und kombiniert die Analytspezifität der Bindung von Antikörper-Antigen mit hoher Affinität mit den Signaldetektions- und Amplifikationsfähigkeiten der Echtzeit-PCR, um eine einfache und dennoch leistungsstarke Plattform für die Proteinquantifizierung der nächsten Generation zu erreichen. Ein benutzerfreundlicher Arbeitsablauf in Kombination mit einer intuitiven Cloud-basierten Analysesoftware ermöglicht es, in nur 2 Stunden eine Antwort zu einer Probe zu erhalten.
- Hohe Empfindlichkeit - weist geringe Proteinmengen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden nach
- Breiter dynamischer Bereich - 5 logarithmische Einheiten, Minimierung der Probenverdünnungen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des Bereichs liegen
- Verwendung von 2 bis 5 μl Probe bei geringem Probenverbrauch (im Vergleich zu 75 μl bei Drille-Wells mit anderen Methoden)
- Schneller, einfacher Arbeitsablauf - 2 Stunden von der Probe bis zur Antwort, ohne Waschen
- Es muss kein eigenes Gerät gekauft werden - läuft auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | B-Zelldifferenzierungsfaktor; B-Zellhybridoma Wachstumsfaktor; B-Zellstimulierungsfaktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; ChIL-6; CTL-Differenzierungsfaktor; Zytokin; HGF; H-IL-6; HSF; Hybridoma-Wachstumsfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; IL6; Il-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; Interleukin 6; Interleukin 6 (Interferon, Beta 2); Interleukin 6-Vorläufer; Interleukin BSF-2; Interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; Interleukin-6-Vorläufer; Interleukin-6-Protein; M-IL-6; Prointerleukin 6; R-IL-6 |
| Assay-Bereich | 0,32 bis 5000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | <0,3 pg/ml |
| Konjugat | FAM™ |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | qPCR-Instrumente |
| Gen-ID (Entrez) | P08505. |
| Gensymbol | Il6 |
| Kitinhalt | Assay-Verdünnungspuffer -Antikörper-Konjugat-A -Antikörper-Konjugat-B -Antikörper-Konjugat-Verdünnungspuffer -Standard Master Mix Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase |
| Mehr anzeigen |