missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6R alpha Antibody (17506R), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605973 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605973 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605973 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB227RB

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-6R alpha
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 17506R
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-6 R alpha , Leu20-Asp339, Accession # P08887
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.