missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-6R alpha Antibody (5), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-90511H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| IL-6R alpha | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-6R alpha (NP_034689.2; Ile 44-Glu 357). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| No cross-reactivity in ELISA with: Human IL6R/ CD126 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3570 | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur