Learn More
Invitrogen™ IL-6R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (502), APC
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
167.00 € - 419.00 €
Spezifikation
Antigen IL-6R
Klon 502
Konzentration 0.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30533812
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560265
100 Tests
419.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30534107
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560266
25 Tests
167.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-6R Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
Interleukin 6 receptor (IL6R), also known as CD126 (Cluster of Differentiation 126), is a type I cytokine receptor. This gene encodes a subunit of the interleukin 6 (IL6) receptor complex. Interleukin 6 is a potent pleiotropic cytokine that regulates cell growth and differentiation and plays an important role in the immune response. The IL6 receptor is a protein complex consisting of this protein and interleukin 6 signal transducer (IL6ST/GP130/IL6-beta), a receptor subunit also shared by many other cytokines. Dysregulated production of IL6 and this receptor are implicated in the pathogenesis of many diseases, such as multiple myeloma, autoimmune diseases and prostate cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. A pseudogene of this gene is found on chromosome 9.
Spezifikation
Spezifikation
IL-6R
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
APC
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
P08887
3570
Recombinant Human IL-6R protein (Met1-Pro365).
Antibody
502
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
IL6R
CD126; CD126 antigen; gp80; IL-6 Receptor; il-6 receptor alpha; IL-6 receptor alpha chain; IL-6 receptor subunit alpha; IL6Q; IL6R; IL-6R; IL-6R 1; IL-6R subunit alpha; IL6R1; IL-6R-1; Il6ra; IL-6RA; IL-6R-alpha; IL6RQ; ILN; Interleukin; interleukin 6 receptor; interleukin 6 receptor, alpha; interleukin-6 receptor subunit alpha; Membrane glycoprotein 80; MGC104991
IL6R
Primary
Protein A