missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-7 Antibody (CL11132) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-07998CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| IL-7 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| IL-7interleukin-7, interleukin 7 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13232, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 3574 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL11132 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur