missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-7 Antibody (CL11132) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30299141 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30299141 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30299141

Marke: Novus Biologicals NBP307998JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-7
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11132
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias IL-7interleukin-7, interleukin 7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13232, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3574
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.