missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-9 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1F3A11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL488-66144-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-9 Monoclonal antibody apecifically detetects IL-9 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
| IL-9 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| IL9 | |
| IL-9 fusion protein Ag21435 | |
| 100 μL | |
| 3578 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
| IgG2b |
| Immunofluorescence | |
| 1F3A11 | |
| CoraLite 488 | |
| BC066284 | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido