Learn More
Invitrogen™ IL13RA2 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA558643
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30282458
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Wake Forest U. patent anti-IL-13RA2.
IL13RA2 (interleukin-13 receptor subunit alpha-2) is closely related to IL13RA1, a subuint of the interleukin 13 receptor complex. This protein binds as a monomer to IL13 with high affinity, but lacks cytoplasmic domain, and does not appear to function as a signal mediator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL13RA2 Biosimilar
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Protein A