missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IL13RA2 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Descrizione
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Wake Forest U. patent anti-IL-13RA2.
IL13RA2 (interleukin-13 receptor subunit alpha-2) is closely related to IL13RA1, a subuint of the interleukin 13 receptor complex. This protein binds as a monomer to IL13 with high affinity, but lacks cytoplasmic domain, and does not appear to function as a signal mediator.
Specifica
Specifica
| Antigen | IL13RA2 Biosimilar |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Wirtsspezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Protein A |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?