missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL17RD Monoclonal Antibody (309539)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534796
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534796 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534796

Marke: Invitrogen™ MA561131

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Feedback inhibitor of fibroblast growth factor mediated Ras-MAPK signaling and ERK activation. May inhibit FGF-induced FGFR1 tyrosine phosphorylation. Regulates the nuclear ERK signaling pathway by spatially blocking nuclear translocation of activated ERK without inhibiting cytoplasmic phosphorylation of ERK. Mediates JNK activation and may be involved in apoptosis. Might have a role in the early stages of fate specification of GnRH-secreting neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL17RD
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 309539
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Il17rd
Gen-Zugriffsnummer Q8NFM7
Gen-Alias 2810004A10Rik; AI428510; HH18; hSef; IL-17 receptor D; IL17RD; IL-17RD; IL17Rhom; IL17RLM; interleukin 17 receptor D; interleukin-17 receptor D; Interleukin-17 receptor-like protein; mSef; RGD1565237; SEF; sef homolog; Sef-S; UNQ6115/PRO20026
Gensymbole Il17rd
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RD/SEF, Ala27-Arg299.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54756
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.