Learn More
Invitrogen™ IL23R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3Y7B9)
Beschreibung
Immunogen sequence: GITSINCSGD MWVEPGEIFQ MGMNVSIYCQ EALKHCRPRN LYFYKNGFKE EFDITRINRT TARIWYKGFS EPHAYMHCTA ECPGHFQETL ICGKDISSGH PPDAPSNLTC VIYEYSGNMT CTWNTGKPTY IDTKYIVHVK SLETEEEQQY LASSYVKIST DSLQGSRKYL VWVQAVNSLG MENSQQLHVH LDDIVIPSAS IISRAETTND TVPKTIVYWK SKTMIEKVFC EMRYKTTTNQ TWSVKEFDAN FTYVQ.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL23R |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 3Y7B9 |
| Konzentration | 0.22 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | Il23r |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8K4B4 |
| Gen-Alias | IBD17; IL 23R; IL-23 receptor; IL23R; IL-23R; interleukin 23 receptor; interleukin 23 receptor-like; interleukin-23 receptor |
| Mehr anzeigen |