missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL6 / Interleukin 6 Mouse, Clone: IL6-Q2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QDX35-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| IL6 / Interleukin 6 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| NP_000591 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
| Lateral Flow, ELISA | |
| IL6-Q2 | |
| PBS (pH 7.4) | |
| IL6 | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 3569 | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur