Learn More
Gibco™ IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
Artikelnummer. 10171330
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10171330
Marke: Gibco™ CTP0073
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
Recombinant IL7 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IL7 stimulates the proliferation of pre-B and pro-B cells. IL7 also supports the maturation of megakaryocytes. ED50 range = 0.2 to 1 ng⁄mL (Specific Activity: 5.0 x 10^6 to 1.0 x 10^6 units⁄mg), determined by the dose dependent proliferation of human PBMCs. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Stem Cell Culture
Molekulargewicht 17.5 kDa
Name IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Reinigungsverfahren Gel-purified
Menge 1 mg
Lagerungsbedingungen 2°C to 8°C
Kennzeichnung For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Gen-Alias IL-7 (Interleukin 7)
Gebräuchliche Bezeichnung IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Produkttyp IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Spezifische Reaktivität 0.807 ng/mL
Spezies Human
Expressionssystem E. coli
Proteinfamilie Cytokines and receptors
Protein-Subtyp Interleukins
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE