Learn More
Gibco™ IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
Artikelnummer. 10354640
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10354640 100 μg 1 Stück
10171330 1 mg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10354640
Marke: Gibco™ CTP0071
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
Recombinant IL7 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IL7 stimulates the proliferation of pre-B and pro-B cells. IL7 also supports the maturation of megakaryocytes. ED50 range = 0.2 to 1 ng⁄mL (Specific Activity: 5.0 x 10^6 to 1.0 x 10^6 units⁄mg), determined by the dose dependent proliferation of human PBMCs. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Clinical and Translational Research, Mammalian Cell Culture, Stem Cell Culture
Molekulargewicht 17.5 kDa
Name IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Reinigungsverfahren Gel-purified
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen 2°C to 8°C
Kennzeichnung For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Gen-Alias IL-7 (Interleukin 7)
Gebräuchliche Bezeichnung IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Produkttyp IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Spezifische Reaktivität 0.855 ng/mL
Spezies Human
Expressionssystem E. coli
Proteinfamilie Cytokines and receptors
Protein-Subtyp Interleukins
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE