Learn More
IL9 Mouse anti-Human, Clone: 1F3A11, Proteintech
Artikelnummer. 16837755 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16837755 20 μL 20 Mikroliter
16827755 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16837755
Marke: Proteintech 661441IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a cytokine that acts as a regulator of a variety of hematopoietic cells. This cytokine stimulates cell proliferation and prevents apoptosis. It functions through the interleukin 9 receptor (IL9R), which activates different signal transducer and activator (STAT) proteins and thus connects this cytokine to various biological processes. The gene encoding this cytokine has been identified as a candidate gene for asthma. Genetic studies on a mouse model of asthma demonstrated that this cytokine is a determining factor in the pathogenesis of bronchial hyperresponsiveness.
Spezifikation
Antigen IL9
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1F3A11
Konzentration 1.63 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen IL9
Gen-Zugriffsnummer P15248
Gen-Alias Cytokine P40, HP40, IL 9, IL9, interleukin 9, P40, T cell growth factor P40
Gensymbole IL9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen IL9 Fusion Protein Ag21435
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3578
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b