Learn More
Ilaprazol, Mikromol
Artikelnummer. 30459137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459137 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459137 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3745.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ilaprazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ilaprazole
CAS 172152-36-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ilaprazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H18 N4 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
InChI-Formel InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
IUPAC-Name 2-[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 366.44
Menge 250 mg
Formelmasse 366,115 g/mol