Learn More
Ilaprazol, TRC
Artikelnummer. 30396334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396334 2.5 mg
30404974 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI2664002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172152-36-2
Summenformel C19 H18 N4 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 366.44
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149, Ilaprazole, 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
IUPAC-Name 2-[(4-Methoxy-3-Methylpyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-5-Pyrrol-1-yl-1H-Bensimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ilaprazole
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Formelmasse 366.115