missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ILK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17208203 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17208203 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17208203

Marke: Invitrogen™ PA5115421

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ILK.

Transduction of extracellular matrix signals through integrins influences intracellular and extracellular functions, and appears to require interaction of integrin cytoplasmic domains with cellular proteins. Integrin-linked kinase (ILK), interacts with the cytoplasmic domain of beta-1 integrin. This gene encodes a serine/threonine protein kinase with 4 ankyrin-like repeats, which associates with the cytoplasmic domain of beta integrins and acts as a proximal receptor kinase regulating integrin-mediated signal transduction. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ILK
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen ILK
Gen-Zugriffsnummer O55222, Q13418, Q99J82
Gen-Alias 59 kDa serine/threonine-protein kinase; AA511515; epididymis secretory protein Li 28; ESTM24; HEL-S-28; ILK; ILK1; ILK-1; ILK2; ILK-2; integrin binding protein kinase; Integrin linked ILK; integrin linked kinase; integrin-linked kinase; integrin-linked kinase-2; integrin-linked protein kinase; loc; lost-contact; main squeeze; msq; P59; p59ILK; zgc:65842; zilk
Gensymbole ILK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ILK(Accession Q13418), corresponding to amino acid residues H420-K452.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16202, 170922, 3611
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.