Learn More
Cytiva ExoProStar™ 1-Step
Artikelnummer. 11911411 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
Illustra ExoProStar-1 Step Kit
Artikelnummer. 11911411
Marke: Cytiva undefined
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Cytiva illustra ExoProStar™ 1-Step wird in einem Röhrchen geliefert, um maximalen Komfort zu gewährleisten.
Das ExoProStar 1-Step Aufreinigungsreagenz für PCR- und Sequenzreaktion bietet eine einfache Methode zur Entfernung von nicht miteinbezogenen Primern und Nukleotiden vor sich anschließenden Analysen. ExoProStar 1-Step kombiniert die Enzyme Illustra Exonuklease I und Alkali-Phosphatase zu einer einzigen, stabilen Mischung, die nur einen einzigen Pipettierschritt für die Aufreinigungsreaktion benötigt. 
  • Ein einziges Röhrchen mit einem Gemisch von Enzymen für PCR und Aufreinigung der Sequenzreaktion
  • Nur ein einziger Pipettierschritt zur Vorbereitung der Reaktion
  • Schnelles, von Handarbeit freies Protokoll von 30 Minuten
  • 100% Rückgewinnung des PCR-Produkts
  • Für verschiedene Reaktionsgrößen skalierbar.
  • Automationsgerecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Beschreibung Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase in einem Röhrchen kombiniert zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximalen Komfort wird ein einzelnes Röhrchen geliefert.
Format 1 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymatische PCR- und Sequenz-Reaktionsreinigung
Anzahl Reaktionen 20
Produkttyp illustra ExoProStar 1 Schritt