Beschreibung
Beinhaltet
Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und Kontroll- λ -DNA
- Ausgangsmaterial können gereinigte DNA oder nicht gereinigte Zelllysate sein
- Einfaches Protokoll liefert typische DNA von 40 bis 50 μg, durchschnittliche Längen >10 kb
- Im Vergleich zu herkömmlichen Trennverfahren ist die Bearbeitungszeit geringer
- Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms
- Automatisierfreundliches Protokoll mit hoher Reproduzierbarkeit
- Hochwertige DNA für Array-CGH, Genotypisierung mit hohem Durchsatz, DNA-Archivierung, PCR, Restriktionsenzymverdau, Hybridisierung und Klonierung
- Enthält alle Komponenten, die für die genomische DNA-Vorbereitung durch isotherme Strangverdrängung und -amplifikation benötigt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Kit bei -70 °C. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden; alle anderen Komponenten bei -20 °C. Tauen Sie die Komponenten auf Eis auf und halten Sie die Handhabungstemperatur bei 0 °C bis 4 °C. |
| Beschreibung | Das illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit bietet eine hochgradig effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit 40 bis 50 μg Ausbeute aus DNS-Probenmengen im Nanogramm-Bereich. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation genomischer DNA |
| Enthält | 2.25 ml Probenpuffer, 2.25 ml Reaktionspuffer, 250 μl Enzym-Mix, 20 ml Kontroll-DNA (Lambda) |
| Anzahl Reaktionen | 100 Reaktionen |
| Produkttyp | illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit |
| Größe | > 10 kb |
| Prüfzeit | 4 h |